missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LY2795050, MedChemExpress

Código de producto. 16466886
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16466886 100 mg 100 miligramos
16479307 5 mg 5 miligramos
16466758 10 mg 10 miligramos
16462837 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16466886

Marca: Medchem Express HY15708

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress LY2795050 is a novel selective κ-opioid Receptor (KOR) antagonist (IC50=0.72 nM) and has the potential as a PET tracer to image KOR in vivo.

LY2795050 is a novel selective κ-opioid Receptor (KOR) antagonist (IC50=0.72 nM) and has the potential as a PET tracer to image KOR in vivo.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material LY2795050
CAS 1346133-08-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H22ClN3O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (122.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)C1=CC=C(OC2=CC=C(CN3[C@H](C4=CC=CN=C4)CCC3)C=C2)C(Cl)=C1
Peso molecular (g/mol) 407.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.89
Porcentaje de pureza 98.12%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.