missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LY2510924, MedChemExpress
Descripción
LY2510924 is a potent and selective CXCR4 antagonist that blocks SDF-1 binding to CXCR4 with an IC50 of 0.079 nM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | LY2510924 |
| CAS | 1088715-84-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C62H88N14O10 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 125 mg/mL (105.09 mM) |
| SMILES | O=C(NCC(N[C@H](CCC(N[C@H]1CC2=CC=CC=C2)=O)C(N[C@H](C(N)=O)CCCCNC(C)C)=O)=O)[C@@H](NC([C@@](NC([C@@H](NC([C@H](NC1=O)CC3=CC=C(O)C=C3)=O)CCCCNC(C)C)=O)([H])CCCNC(N)=N)=O)CC4=CC(C=CC=C5)=C5C=C4 |
| Peso molecular (g/mol) | 1189.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1189.45 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?