Learn More
LY2183240, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Descripción
LY2183240 is a potent, covalent inhibitor of the endocannabinoid-degrading enzyme fatty acid amide hydrolase (FAAH) with an IC50 of 12.4 nM. LY2183240 inactivates FAAH by carbamylation of the enzyme's serine nucleophile. LY2183240 also inhibits several other brain serine hydrolases with IC50s of 5.3, 0.09, 8.2 nM for MAG lipase, bh6 and KIAA1363, respectively .
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | LY2183240 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 874902-19-9 |
| Color | Amarillo claro |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H17N5O |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (162.68 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N(C)C)N1N=NN=C1CC(C=C2)=CC=C2C3=CC=CC=C3 |
| Mostrar más |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.