Learn More
Ly-6G Rat, PE, Clone: 1A8, enQuireBio™
Código de producto. 15952218
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
15952218 25 μg 25 microgramos
15942218 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 15952218
Marca: EnquireBio QAB56PE25ug
Rat Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno Ly-6G
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1A8
Concentración 0.5mg/mL
Conjugado PE
Formulación 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
N.º de referencia del gen XP_006521677
Símbolos de los genes Ly6g
Especie del huésped Rat
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 546644
Contenido y almacenamiento Store at 2-4°C.
Isotype IgG2a κ