missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Ly-6G/Ly-6C Monoclonal Antibody (RB6-8C5), Pacific Orange™

Descripción
Ly-6G/Ly-6C Monoclonal Antibody for Flow
Granulocytes are a category of white blood cells characterised by the presence of granules in their cytoplasm. They are also called polymorphonuclear leukocytes (PMN or PML) because of the varying shapes of the nucleus, which is usually lobed into three segments. In common parlance, the term polymorphonuclear leukocyte often refers specifically to neutrophil granulocytes, the most abundant of the granulocytes. Granulocytes or PMN are released from the bone marrow by the regulatory complement proteins.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Ly-6G/Ly-6C |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | RB6-8C5 |
| Concentración | 0.1 mg/mL |
| Conjugado | Pacific Orange |
| Formulación | PBS with 4mg/mL BSA and 0.1% sodium azide |
| génica | Ly6c2 |
| N.º de referencia del gen | P0CW02, P0CW03, P35461 |
| Alias de gen | AA682074; AA959465; Gr1; Gr-1; Granulocyte Marker; Ly6c; Ly-6C; Ly-6C.2; Ly6c1; Ly-6C1; Ly6c2; Ly-6C2; Ly6g; Ly-6G; ly-6G.1; lymphocyte antigen 6 complex, locus C; lymphocyte antigen 6 complex, locus C1; lymphocyte antigen 6 complex, locus C2; lymphocyte antigen 6 complex, locus G; lymphocyte antigen 6C precursor (Ly-6C); lymphocyte antigen 6C1; Lymphocyte antigen 6C2; lymphocyte antigen 6G; Lymphocyte antigen Ly-6C; lymphocyte differentiation antigen; PML; PMN |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?