missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ LY 2603618

Descripción
LY 2603618 is a potent and selective Chk1 inhibitor (IC50 = 7 nM). Inhibits Chk1 autophosphorylation. Induces cell cycle arrest in the G2/M phase and induces the DNA damage response in lung cancer cells. Inhibits growth of NSCLC xenografts in mice when administered in combination with Pemetrexed (Cat.No. 6185).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[5-Bromo-4-methyl-2-[(2S)-2-morpholinylmethoxy)phenyl]-N'-(5-methyl-2-pyrazinyl)urea |
| CAS | 911222-45-2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C18H22BrN5O3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 436.3 |
| Pureza | 98% |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?