missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Ly-108 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16576201
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16576201 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16576201

Marca: Invitrogen™ PA587823

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive Samples: Jurkat, Mouse lung, Mouse spleen, Rat liver; Cellular Location: Cell membrane, Single-pass type I membrane protein Immunogen sequence: SLTPLMVNGI LGESVTLPLE FPAGEKVNFI TWLFNETSLA FIVPHETKSP EIHVTNPKQG KRLNFTQSYS LQLSNLKMED TGSYRAQIST KTSAKLSSYT LRILRQLRNI QVTNHSQLFQ NMTCELHLTC SVEDADDNVS FRWEALGNTL SSQPNLTVSW DPRISSEQDY TCIAENAVSN LSFSVSAQKL CE.

Ly108, the mouse homologue of human SLAMF6 (signaling lymphocyte activation molecule family member 6), is expressed on NK cells, B cells, and T cells. Engagement of the Ly108 receptor enhances NK cell activity and increases the expression of IFN-gamma. This receptor plays a role in the inability of NK cells to kill Epstein Barr virus-infected B cells in X-linked lymphoproliferative disease. In Ly108 knock-out mice, CD4+ T cells show a diminished ability to produce IL-4 and exhibit defective neutrophil functions, indicating the importance of Ly108 in immune regulation and cellular function. Overall, Ly108 is crucial for modulating immune responses and maintaining effective immune cell activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ly-108
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.9 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica SLAMF6
N.º de referencia del gen Q96DU3
Alias de gen Activating NK receptor; CD352; KAL1; KAL1b; KALI; KALIb; Ly108; Lymphocyte antigen 108; natural killer-, T- and B-cell antigen; NK-T-B-antigen; NTBA; NTB-A; NTBA receptor; RGD1561848; SF2000; SLAM family member 6; Slamf6; UNQ6123/PRO20080
Símbolos de los genes SLAMF6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 24-215 of human SLAMF6 (NP_0011716431).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 114836
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.