missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ly-108 Monoclonal Antibody (eBio13G3-19D (13G3-19D)), NovaFluor™ Red 700, eBioscience™, Invitrogen™

Código de producto. 17857552
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17857552 25 μg 25 microgramos
17868752 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17857552

Marca: Invitrogen M050T02R03

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Ly108 is the mouse homologue of human SLAMF6 (signaling lymphocyte activation molecule family member 6). Mouse Ly108 is expressed on NK, B cells, and T cells. Activation of Ly108 receptor enhances NK cell activity and IFN-gamma expression.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ly-108
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon eBio13G3-19D (13G3-19D)
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado NovaFluor Red 700
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
génica SLAMF6
N.º de referencia del gen Q9ET39
Alias de gen Activating NK receptor; CD352; KAL1; KAL1b; KALI; KALIb; Ly108; Lymphocyte antigen 108; natural killer-, T- and B-cell antigen; NK-T-B-antigen; NTBA; NTB-A; NTBA receptor; RGD1561848; SF2000; SLAM family member 6; Slamf6; UNQ6123/PRO20080
Símbolos de los genes SLAMF6
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 30925
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento 4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Formulario Liquid
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.