Learn More
LXR alpha/NR1H3 Antibody (S07-6A4), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
421.00€ - 645.00€
Especificaciones
| Antígeno | LXR alpha/NR1H3 |
|---|---|
| Clon | S07-6A4 |
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Dilución | Western Blot, Immunohistochemistry 1:20, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18626323
|
Novus Biologicals
NBP3-19682-100ul |
100 μg |
645.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18624943
|
Novus Biologicals
NBP3-19682-50ul |
50 μg |
421.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
LXR alpha/NR1H3 Monoclonal antibody specifically detects LXR alpha/NR1H3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| LXR alpha/NR1H3 | |
| 0.3 mg/mL | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer, Cholesterol Metabolism, Chromatin Research, Diabetes Research, Lipid and Metabolism, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators | |
| 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
| 10062 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| S07-6A4 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry 1:20, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| alpha, Liver X receptor alpha, liver X receptor-alpha, LXRA, Nuclear receptor subfamily 1 group H member 3, nuclear receptor subfamily 1, group H, member 3, oxysterols receptor LXR-alpha, RLD-1 | |
| A synthetic peptide of human LXR alpha/NR1H3 (Uniprot # Q13133) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |