Learn More
LX-1031, MedChemExpress
Description
LX-1031 is a potent, orally available tryptophan 5-hydroxylase (TPH) inhibitor that reduces serotonin (5-HT) synthesis peripherally.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | LX-1031 |
| CAS | 945976-76-1 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C28H25F3N4O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 34 mg/mL (63.14 mM) |
| SMILES | NC1=NC(C2=CC=C(C=C2)C[C@@H](C(O)=O)N)=CC(O[C@H](C3=CC=C(C4=CC(OC)=CC=C4)C=C3)C(F)(F)F)=N1 |
| Peso molecular (g/mol) | 538.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 538.52 |
| Show More |