Learn More
Welch™ Sistemas de vacío de laboratorio LVS 610 T
Código de producto. 11872293 Tienda Welch Ilmvac Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
LVS 610 T
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo unitSize
11872293 LVS 610 T cada uno
1 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11872293
missing translation for 'mfr': Welch™ 115054
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Vacío límite 2 mbar para los disolventes pesados tales como el agua, DMF, DMSO
• Regulador de vacío con puerto RS 232
• El gas sólo está en contacto con materiales altamente resistantes
• Alimentación 230V - 50Hz
• Grupo de bombeo
• Automático
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz
Modelo LVS 610 T
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de bomba Sistema de vacío de laboratorio
Tensión 230 V