Learn More
Welch™ Sistema de vacío de laboratorio LVS 610 T ef
Código de producto. 11872263 Tienda Welch Ilmvac Productos
Change view
Click to view available options
Fondo (métrico):
310 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Fondo (métrico) unitSize
11872263 310 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11872263
Marca: Welch™ 115254
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Sistema de bomba con diafragma diseñado para aplicaciones de evaporación/destilación de disolventes. El sistema de vacío de laboratorio Welch™ LVS 610 T ef consta de una bomba con diafragma para productos químicos sin aceite (MPC) con paquete de control, contención de líquidos y condensador de vapor de escape.
  • Bomba de diafragma resistente a productos químicos MPC 601 T con cambiador de frecuencia y válvula de lastre de gas
  • Separador de lado de succión con matraz de fondo redondo de 500 ml
  • Refrigerador intensivo aislado en lateral de presión con matraz de fondo redondo de 500 ml con válvula de seguridad
  • Controlador de vacío digital 521 con sensor y válvula de ventilación
  • Una conexión regulada automáticamente
  • Conexión de succión DN8 para manguera de diámetro interior de 8 mm
  • Montado y cableado listo para la conexión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 36 x 31 x 44,5 cm
Fondo (métrico) 310 mm
Modelo LVS 610 T ef
Peso (imperial) 59 lb
Peso (métrico) 26,8 kg
Frecuencia 50/60 Hz
Altura global (métrico) 445 mm
Anchura global (métrico) 360 mm
Tipo de bomba Sistema de vacío de laboratorio
Desplazamiento de aire 81 l/min
Aplicaciones Rotavapor
Presión máxima < 2 mbar
Tensión 230 V