Learn More
Welch™ Sistema de vacío de laboratorio LVS 302 Z
Código de producto. 11842253 Tienda Welch Ilmvac Productos
Change view
Click to view available options
Fondo (métrico):
310 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Fondo (métrico) unitSize
11842253 310 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11842253
Marca: Welch™ 115043
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Vacío límite 2 mbar para los disolventes pesados tales como el agua, DMF, DMSO
• Regulador de vacío con puerto RS 232
• El gas sólo está en contacto con materiales altamente resistantes
• Alimentación 230V - 50Hz
• Grupo de bombeo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz
Fondo (métrico) 310 mm
Modelo LVS 302 Z
Frecuencia 50/60 Hz
Altura global (métrico) 445 mm
Anchura global (métrico) 360 mm
Tipo de bomba Sistema de vacío de laboratorio
Presión máxima < 8 mbar
Tensión 230 V