Especificaciones
| Requisitos eléctricos | 230 V 50/60 Hz |
| Fondo (métrico) | 310 mm |
| Modelo | LVS 300 Z |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Altura global (métrico) | 395 mm |
| Anchura global (métrico) | 360 mm |
| Tipo de bomba | Sistema de vacío de laboratorio |
| Presión máxima | < 8 mbar |
| Tensión | 230 V |