Learn More
Welch Ilmvac™ Sistema de vacío de laboratorio LVS 210 T
Código de producto. 11882253 Tienda Welch Ilmvac Productos
Change view
Click to view available options
Caudal:
33 l/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
11882253 33 l/min cada uno
1 options
Código de producto. 11882253
Marca: Welch Ilmvac™ 115034
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñado para aplicaciones evaporación y destilación de disolventes. Los sistemas de vacío de laboratorio Welch Ilmvac™ LVS constan de una bomba de diafragma de uso químico sin aceite con paquetes de control opcionales, contención de líquidos y condensador de vapor de escape para una recuperación óptima de los disolventes.
  • Disponible con 2 o 3 etapas de bombeo para generar vacío tan bajo como de 2 mbar (1,5 torr)
  • Opciones de caudal de 20 a 238 l/min.
  • Diseño modular con opciones para complementar su proceso
  • Las opciones de control digital y los accesorios integrados adaptan el LVS a sus necesidades
  • Resistente a vapores ácidos y disolventes
  • Partes húmedas hechas en PTFE, PVDF, PEEK, PP y vidrio
  • El diseño ergonómico coloca los controles y las funciones donde se necesitan
  • Libera la campana o el espacio en la mesa de trabajo
  • Menos mantenimiento en comparación con otras tecnologías que permite ahorrar tiempo y dinero
  • El vacío seco permite un lugar de trabajo y un entorno más limpios
  • El bombeo no contaminado de gases produce muestras más limpias y sin riesgo de contraflujo de aceite
Los sistemas LVS están disponibles con una gama de opciones de control de vacío; están disponibles tres paquetes de control digital no regulados y regulados manualmente diferentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz
Fondo (métrico) 320 mm
Modelo Sistema de vacío de laboratorio LVS 210 T
Nivel de ruido < 44 dB
Peso (métrico) 15,7 kg
Caudal 33 l/min
Altura global (métrico) 445 mm
Anchura global (métrico) 360 mm
Tipo de bomba Sistema de vacío
Aplicaciones Hornos de vacío
Presión máxima < 2 mbar