Learn More
Welch™ Sistema de vacío de laboratorio LVS 105 T -10 ef
Código de producto. 10200790 Tienda Welch Ilmvac Productos
Change view
Click to view available options
Fondo (métrico):
260 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Fondo (métrico) unitSize
10200790 260 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10200790
Marca: Welch™ 114184
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñado para aplicaciones de destilación / evaporación de disolventes. El sistema de vacío de laboratorio Welch™ LVS 105 T-10 ef es una bomba de diafragma para uso químico sin aceite.
  • Para destilación, evaporación y secado
  • Sin aceite.
  • Para uso químico
  • Bomba de diafragma
  • Contención de líquidos
  • Condensador de vapor de escape
  • Todas las piezas húmedas están fabricadas con materiales resistentes a productos químicos de alta calidad con vidrio revestido de plástico transparente para permitir el bombeo de vapores de disolventes y ácidos.
  • Patas con aislamiento de vibración
  • boquilla de manguera de admisión / escape de 8 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Requisitos eléctricos De 90 V a 260 V, 50/60 Hz 1 Ph
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 26 × 25 × 44 cm
Fondo (métrico) 260 mm
Modelo LVS 105 T-10 ef
Nivel de ruido < 44 dB
Tipo de tapón Cables con conector Schuko de Reino Unido y EE. UU.
Vataje 90 W
Peso (métrico) 19 kg
Tipo de bomba Sistema de vacío de laboratorio
Desplazamiento de aire 20 l/min
Presión máxima < 2 mbar