Learn More
CTS™ Kit de transfección CTS™ LV-MAX™
Código de producto. 17143189
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 l
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
17143189 1 l 1 litro
17153189 10 l 10 litros
2 options
Código de producto. 17143189
Marca: CTS™ A4132601
El kit de transfección LV-MAX™ CTS™ es un componente esencial del sistema de producción de lentivirus LV-MAX™ CTS™.
Según las extensas metodologías de diseño de experimentos (DOE), el reactivo de transfección basado en lípidos catiónicos, el suplemento de producción de lentivirus y el potenciador LV se han filtrado específicamente para la entrega máxima de múltiples plásmidos de ADN para lograr el título lentiviral más alto posible cuando se utiliza junto con células de producción víricas CTS cultivadas en medios de producción LV-MAX™ CTS™.
Todos los componentes del kit de transfección LV-MAX™ CTS™ se producen bajo condiciones de fabricación conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales con pruebas exhaustivas de control de calidad para garantizar aplicaciones adecuadas de vectores virales terapéuticos preclínicos, clínicos y comerciales.
Las características del kit de transfección LV-MAX™ CTS™ incluyen:
• Diseñado de forma exclusiva para mejorar la transfección transitoria de múltiples plásmidos de ADN en cultivos de células derivados de HEK293 en suspensión de alta densidad
• Permite la aplicación de altos títulos de virus de hasta 1 x 108 TU/ml (LVV-GFP no concentrado) que permita una alternativa rentable a los reactivos de transfección basados en PEI
• Protocolo ampliable para bloques de 96 pocillos profundos, matraces y biorreactores
• Reactivos conformes a la normativa fabricados de acuerdo con la producción según las buenas prácticas de fabricación actuales para dispositivos médicos, 21 CFR, parte 820 y certificados según la ISO 13485. El archivo principal sobre fármacos y el archivo de asistencia normativa están disponibles previa solicitud.
El kit de transfección LV-MAX™ CTS™ requiere CTS Opti-MEM I (no incluido en este kit) para la complejación. Las características definidas químicamente, sin suero y libres de origen animal del kit de transfección LV-MAX™ CTS™ proporcionan una reproducibilidad y fiabilidad altas entre lotes. La formulación de este producto es idéntica al kit de transfección LV-MAX™ de investigación, pero el kit de transfección LV-MAX™ CTS™ está validado para aplicaciones terapéuticas clínicas y comerciales.
Configuración personalizada y embalaje disponibles previa solicitud.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación Animal Origin-Free
Contenido y almacenamiento Suficiente para producción LV de 1 l
• Suplemento LV-MAX CTS de 50 ml
•Reactivo de transfección LV-MAX CTS de 6 ml
• Potenciador LV-MAX CTS de 40 ml
Almacenar entre 2 y 8 °C y proteger de la luz. Se envía en hielo en gel.
Tipo de cultivo Mamífero
Tipo de célula HEK293
Formato Frasco
Para utilizar con (aplicación) LV Production
Tipo de producto Kit de transfección
Cantidad 1 l
Tipo de reactivo Transfección basada en lípidos catiónicos
Condiciones de envío Gel Ice
Calidad de fabricación ISO 13485, FDA-registered, 21 CFR 820
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o fabricación de productos basados en células, genes o tejidos. PRECAUCIÓN: no diseñado para la administración directa en seres humanos o animales.