Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul rápido Luxol MBSN, puro
Código de producto. p-3756493 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10348250 25 g Frasco de vidrio 25 g
10591374 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10348250 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 212170250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1328-51-4 | C32H14CuN8Na2O6S2 | 780.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1328-51-4
Fórmula molecular C32H14CuN8Na2O6S2
Peso molecular (g/mol) 780.16
Número MDL MFCD00071424
Clave InChI DKBXPLYSDKSFEQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo Solvent Blue 38
PubChem CID 92030797
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=C5C=CC=CC5=C([N-]4)N=C6C7=C(C=CC=C7S(=O)(=O)[O-])C(=N6)N=C8C9=C(C(=CC=C9)S(=O)(=O)[O-])C(=N8)N=C2[N-]3.[Na+].[Na+].[Cu+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Luxol™ Fast Blue MBSN
Nombre de nota Pure
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acohols like methanol, ethanol, propano, ls; very soluble in gylcols, ethanolamine, choline, . insoluble in hydrocarbons.
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 778.15
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Espectrometría UV Complies
Color Azul
Cantidad 25 g
Forma física Polvo