Learn More
Solución de lutecio para ICP 1 g/l, matriz HNO3, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12903444 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12903444 100 mL Frasco 100 ml
12913444 250 mL Frasco 250 ml
12923444 500 mL Frasco 500 ml
3 options
Código de producto. 12903444
Marca: Fisher Chemical S 031 100
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Envase Frasco
Nombres de analitos o componentes Lu
Concentración 1±0.002 g/L
Tipo Normas de espectrometría de masas
Elemento Lu
Solvent or Matrix Nitric Acid
Cantidad 100 mL