Learn More
Lutecio, solución estándar AAS, Lu 1000 μg/mL, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Código de producto. 11396399
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
11396399 500 mL 500 ml
11463840 100 mL 100 ml
2 options
Código de producto. 11396399
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 089886.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12032-20-1 | Lu2O3 | 397.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12032-20-1 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Fórmula molecular Lu2O3
Peso molecular (g/mol) 397.93
Número MDL MFCD00011100
Clave InChI UGBIHFMRUDAMBY-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC dilutetium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Lu+3].[Lu+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lutetium
Presión de vapor 17mm Hg at 20°C
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Grado Estándar AAS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ácido nítrico:5 %; oxido de lutecio(III):0,11%; agua:94,89%