Learn More
Lurasidone metabolite 14326 hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Lurasidone metabolite 14326 (hydrochloride) is an active metabolite of the atypical antipsychotic Lurasidone.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lurasidone metabolite 14326 hydrochloride |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C28H37ClN4O3S |
| Cantidad | 1 mg |
| SMILES | O=C([C@]([C@@H]1C[C@H](O)[C@H]2C1)([H])[C@]2([H])C3=O)N3C[C@H]4[C@H](CN(CC5)CCN5C6=NSC7=C6C=CC=C7)CCCC4.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 545.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 545.14 |
| Porcentaje de pureza | 98.76% |
| Grado | Research |
| Mostrar más |