Learn More
Invitrogen™ Lunsekimig Humanized Recombinant Human Monoclonal Antibody
Código de producto. 30131904
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
30131904 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 30131904 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA554932
Human Recombinant Monoclonal Antibody
Compatible with Direct ELISA Isotype of this product is: (sc-5-VH).
Lunsekimig acts by inhibiting the enzyme responsible for the synthesis of a specific cellular component, thereby disrupting the normal function and replication of target cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Lunsekimig Humanized
Aplicaciones ELISA
Clasificación Recombinant Monoclonal
Concentración 1.7 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
Alias de gen NC30TSLPALB; PRO0903; PRO1708; PRO2044; PRO2619; PRO2675
Especie del huésped Human
Inmunógeno Recombinant Human IL13 and TSLP and ALB.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype VH-VH