Learn More
Invitrogen™ Lunsekimig Humanized Recombinant Human Monoclonal Antibody
Descripción
Compatible with Direct ELISA Isotype of this product is: (sc-5-VH).
Lunsekimig acts by inhibiting the enzyme responsible for the synthesis of a specific cellular component, thereby disrupting the normal function and replication of target cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Lunsekimig Humanized |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Concentración | 1.7 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with no preservative |
| Alias de gen | NC30TSLPALB; PRO0903; PRO1708; PRO2044; PRO2619; PRO2675 |
| Especie del huésped | Human |
| Inmunógeno | Recombinant Human IL13 and TSLP and ALB. |
| Método de purificación | Protein A/G |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?