Learn More
Hach™ Test de cubetas para bacterias luminiscentes LUMIStox
Click to view available options
Nº de pruebas:
200 determinaciones
Incluye:
Caja totalmente equipada con 10 tubos
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
Los test de cubetas Hach están oficialmente aprobados para los límites de consentimiento legalmente requeridos y proporcionan la garantía de que los resultados analíticos son siempre correctos. El fotómetro identifica el test de cubetas a partir de su código de barras (IBR+) y calcula el resultado inmediatamente. Las cubetas proporcionan precisión y seguridad mediante el Dosicap Zip, que elimina el contacto con la solución.
- Solución predosificada y lista para su uso sin necesidad de pasos de aclarado
- Valores de medición precisos y fiables
- Máxima seguridad para los usuarios gracias al sistema cerrado
- Dosificación cómoda y sin errores
- Etiqueta de código de barras para el reconocimiento automático en el fotómetro
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Bacterias luminiscentes |
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 11348 parte 2 |
| Formato | Tubos predosificados |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de la calidad del agua |
| Para utilizar con (equipo) | Fotómetro, incluido LUMIStox 300 |
| Incluye | Caja totalmente equipada con 10 tubos |
| Nº de pruebas | 200 determinaciones |
| Método de prueba | Toxicidad |
| Tipo | Test para bacterias luminiscentes LUMISTOX |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction