Learn More
Thermo Scientific™ Luminoskan™ Microplate Luminometer, one dispenser
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Este instrumento ha superado la validación de Promega Corporation y se ha certificado como DLReady. Además, el luminómetro de microplacas Luminoskan está validado para ensayos de luciferasa Thermo Scientific Pierce. Luminoskan ofrece simplicidad y fiabilidad para aumentar la eficacia de los flujos de trabajo.
• Alta sensibilidad para lectura superior e inferior
• Velocidad rápida de lectura esencial para aplicaciones cinéticas
• Dispensadores integrados para el inicio preciso de las reacciones cinéticas
• Software Thermo Scientific SkanIt potente y fácil de usar
Alta sensibilidad para lectura superior e inferior
El uso de una óptica de iluminación directa sin fibra, que admite las lecturas superior e inferior, garantiza una gran sensibilidad, un amplio rango dinámico y una diafonía baja de resultados exactos y precisos en ensayos de luminometría. El luminómetro Luminoskan está certificado como DLReady por su excelente sensibilidad.
Velocidad rápida de lectura esencial para aplicaciones cinéticas
El luminómetro de microplacas Luminoskan lee una placa de 96 pocillos en solo 18 segundos, lo que es esencial para las aplicaciones cinéticas como los estudios cinéticos con enzimas y ensayos de fagocitosis.
Dispensadores integrados para el inicio preciso de las reacciones cinéticas
El luminómetro de microplacas Luminoskan puede equiparse con hasta tres dispensadores de reactivos* para utilizarlos en ensayos cinéticos rápidos, como los ensayos de flujo Ca2+. Los dispensadores integrados admiten la dispensación y la lectura simultáneas, lo que permite supervisar mediciones cinéticas rápidas desde el inicio mismo de la reacción. Las funciones de volumen muerto muy bajo y de reflujo permiten la conservación de los reactivos.
*Actualización para incluir el tercer dispensador realizada por un técnico de mantenimiento
Software SkanIt potente y fácil de usar
Con la configuración del flujo de trabajo visual, el software SkanIt es rápido y fácil de aprender. Ofrece análisis de datos sin esfuerzo (con una completa selección de cálculos incorporados, que incluyen sustracción de blanco, creación de curvas estándar, clasificación, control de calidad y análisis cinético) y funciones de exportación. El software SkanIt es una plataforma de licencia abierta que permite un número ilimitado de instalaciones.
Incluye:
Software de PC SkanIt. Hay filtros disponibles previa solicitud.
Aplicaciones:
Ensayos de genes indicadores, inmunoensayos con sustratos luminiscentes, ensayos de proliferación celular y de citotoxicidad, ensayos de Ca2+ intracelular, ensayos de ATP, ensayos de fagocitosis, ensayos de oxígeno reactivo, ensayos de microbiología, ensayos de enzimas, ensayos BRET y ADMEtox
Especificaciones
Especificaciones
| Compatibilidad | Robot |
| Tipo de detector | Tubo fotomultiplicador (PMT) |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 420 x 420 x 340 mm (16,5 x 16,5 x 13,4 in) |
| Temperatura de la incubadora | Ambiente +3 °C a 45 °C |
| Interfaz | Software para PC (software Thermo Scientific SkanIt) |
| Velocidad de medición | 18 s para placa de 96 pocillos |
| Tecnología de medición | Luminiscencia |
| Tipos de placas | Placas de 6 a 384 pocillos |
| Línea de productos | Luminoskan |
| Reading Options | Parte superior e inferior |
| Mostrar más |