Learn More
Agilent BioTek Luminescence Test Plate
Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Todos los lectores Cytation y Synergy (excepto Synergy HT)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Requires updated Users Manual or corresponding Product Qualification Package (sold separately) to operate
- Helps automate key testing as part of your instrument validation program
- NIST-traceability certificate included, guarantees a controlled light output from the test plate
- Simple design, easy to use: just turn the plate on, and read the ultra-stable, low light level LEDs
- Includes spare battery
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Luminescence Test Plate |
| Para utilizar con (equipo) | Todos los lectores Cytation y Synergy (excepto Synergy HT) |
| Para utilizar con (aplicación) | Automate Key Testing in Instrument Validation Programs |
| Incluye | NIST-traceability Certificate |