missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lumacaftor, MedChemExpress

Código de producto. 16471767
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16471767 50 mg 50 miligramos
16485598 10 mg 10 miligramos
16458297 5 mg 5 miligramos
16416146 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16471767

Marca: Medchem Express HY13262

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Lumacaftor (VX-809; VRT 826809) is a CFTR modulator that corrects the folding and trafficking of CFTR protein.

Lumacaftor (VX-809

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Lumacaftor
CAS 936727-05-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H18F2N2O5
Cantidad 50 mg
Sinónimo VX-809 VRT 826809
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (110.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1(F)OC(C=C(C=C2)C3(CC3)C(NC4=NC(C5=CC=CC(C(O)=O)=C5)=C(C=C4)C)=O)=C2O1
Peso molecular (g/mol) 452.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.41
Porcentaje de pureza 98.54%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.