Learn More
Lumacaftor, MedChemExpress
Descripción
Lumacaftor (VX-809
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lumacaftor |
| CAS | 936727-05-8 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H18F2N2O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | VX-809 VRT 826809 |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (110.52 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | FC1(F)OC(C=C(C=C2)C3(CC3)C(NC4=NC(C5=CC=CC(C(O)=O)=C5)=C(C=C4)C)=O)=C2O1 |
| Peso molecular (g/mol) | 452.41 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?