Learn More
Lumacaftor, MedChemExpress
Código de producto. 16458297
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16458297 5 mg 5 miligramos
16485598 10 mg 10 miligramos
16471767 50 mg 50 miligramos
16416146 100 mg 100 miligramos
4 options
Código de producto. 16458297
Marca: Medchem Express HY13262
MedChemExpress Lumacaftor (VX-809; VRT 826809) is a CFTR modulator that corrects the folding and trafficking of CFTR protein.
Lumacaftor (VX-809
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lumacaftor
CAS 936727-05-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H18F2N2O5
Cantidad 5 mg
Sinónimo VX-809 VRT 826809
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (110.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1(F)OC(C=C(C=C2)C3(CC3)C(NC4=NC(C5=CC=CC(C(O)=O)=C5)=C(C=C4)C)=O)=C2O1
Peso molecular (g/mol) 452.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.41
Porcentaje de pureza 98.54%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.