missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Luliconazole, MedChemExpress

Código de producto. 16432167
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16432167 50 mg 50 miligramos
16436436 100 mg 100 miligramos
16411126 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16432167 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14283

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Luliconazole (NND 502) is a topical antifungal imidazole antibiotic with broad-spectrum and potent antifungal activity. Luliconazole can be used for the research of skin infection, including dermatophytosis, tinea corporis, tinea pedis et al.

Luliconazole (NND 502) is a topical antifungal imidazole antibiotic with broad-spectrum and potent antifungal activity. Luliconazole can be used for the research of skin infection, including dermatophytosis, tinea corporis, tinea pedis et al.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Luliconazole
Forma física Solid
CAS 187164-19-8
Color Yellow
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H9Cl2N3S2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo NND 502
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (141.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC(Cl)=CC=C1[C@@H]2CS/C(S2)=C(C#N)\N3C=CN=C3
Peso molecular (g/mol) 354.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.28
Porcentaje de pureza 98.78%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.