Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de ajuste D de seguridad total Lukas
Código de producto. 10672238
Change view
Click to view available options
Tamaño:
36
37
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Tamaño de la unidad:
1 par
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
10672238 47 1 par
10275774 43 1 par
10738665 45 1 par
10402884 41 1 par
10728665 42 1 par
10174114 44 1 par
10399039 39 1 par
11356030 40 cada uno
10546354 46 1 par
10767145 36 1 par
10082344 37 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 10672238 Proveedor Emma Safety Footwear N.º de proveedor MM73054847
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para personas del sector de la construcción con pies ligeramente más amplios de lo normal.
  • Exterior de cuero de grano completo
  • Revestimiento de plata desinfectada Hydro-Tec™
  • Plantilla antiestática no tejida con suela con incrustación antibacteriana
  • Puntera de acero
  • Suela GripForce™ Easy Twist
Especificaciones
Color Negro
Material de revestimiento Revestimiento de plata desinfectada Hydro-Tec
Material Cuero
Tamaño 47
Características exclusivas Plantilla antiestática no tejida
Tipo de producto Zapatos de seguridad total