Learn More
Solución Lugol, Chem Lab™
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Marrón |
| Punto de ebullición | 100°C |
| Punto de fusión | 0°C |
| Composición | 50 g I2 + 100 g KI / l H2O |
| Densidad | 1.2g/mL |
| Información de solubilidad | Water Soluble |
| Olor | Iodine |
| pH | ±7 |
| Cantidad | 500 mL |
| Forma física | Líquido |