Learn More
Reactivo Luff-Schoorl, Honeywell Fluka™
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 L
5 L
Förpackningsstorlek
1 litro
5 litros
Beskrivning
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:
- Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
- Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
- Reactivos para complexometría:
- Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
- Agentes de enmascaramiento
- Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | Luff-Schoorl Reagent |
| CAS | 497-19-8, 7732-18-5, 7758-98-7 |
| Número UN | UN3082 |
| Cantidad | 1 L |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering