Learn More
Reactivo Luff-Schoorl, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15624170 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
5 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15624170 1 L 1 litro
15634170 5 L 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15624170 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 344001L
Solicitar formato a granel o personalizado
Volumétrico, 25 g/l.
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Luff-Schoorl Reagent
CAS 497-19-8, 7732-18-5, 7758-98-7
Número UN UN3082
Cantidad 1 L