missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poulten Graf™ Jeringa de vidrio Luer Lock

Código de producto. 10269160
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
3 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10269160 3 ml cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10269160

Marca: Poulten Graf™ 7 14029

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Hecha de metal y vidrio. Las jeringas de vidrio y metal Sanitex Poulten Graf™ son perfectas para medir y dispensar líquidos.

  • De metal y vidrio

  • Graduaciones en ámbar

     

Especificaciones

Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Glass
Color Transparente
Tipo de producto Jeringa
Temperatura máxima 134 °C
Cantidad 1 por unidad
Volumen (métrico) 3 ml
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.