Learn More
Poulten & Graf GmbH Jeringa de metal y vidrio Luer Lock
Descripción
- De metal y vidrio
- Graduaciones en ámbar
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Vidrio, metálica |
| Tipo de producto | Jeringa |
| Temperatura máxima | 134 °C |
| Cantidad | 1 por unidad |
| Volumen (métrico) | 10 ml |