Learn More
Poulten & Graf GmbH Jeringa de metal y vidrio Luer Lock
Código de producto. 10640323
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 ml
2 ml
30 mL
De 500 a 5000 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 50
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10640323 10 ml cada uno
10046221 2 ml cada uno
11706519 30 mL paquete de 50
10107631 De 500 a 5000 μl cada uno
4 options
Código de producto. 10640323
Marca: Poulten & Graf GmbH 7 24037
  • De metal y vidrio
  • Graduaciones en ámbar
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Vidrio, metálica
Tipo de producto Jeringa
Temperatura máxima 134 °C
Cantidad 1 por unidad
Volumen (métrico) 10 ml