Learn More
Hamilton™ Tubo para arandela Luer
Descripción
- Disponible en modelos que se ajustan a varios de calibres
- Fabricado con un PTFE duradero y resistente a los productos químicos
- Solo el tubo; arandelas disponibles por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Tubos |
| Diámetro exterior (métrico) | 2,02 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 1,42 mm |
| Cantidad de embalaje | 1/paq. |
| Descripción | Indicador 16 |
| Longitud global (métrico) | Personalizado |
| Material | PTFE |