Learn More
Tuttnauer Luer to Hose
Código de producto. 17888279 Tienda Tuttnauer Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
A129
A131
A132
A133
A149
Descripción:
Female Luer to 1/4 in. Hose Barb
Female Luer to 3/16 in. Hose Barb
Male Luer to 1/4 in. Hose Barb
Male Luer to 1/4 in. Hose Holder
Male Luer to 3/16 in. Hose Barb
Tamaño:
0.1875 in.
0.25 in.
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Modelo Descripción Tamaño unitSize
17888279 A131 Male Luer to 3/16 in. Hose Barb 0.1875 in. 1 unidad
17878279 A129 Female Luer to 3/16 in. Hose Barb 0.1875 in. 1 unidad
17818219 A132 Female Luer to 1/4 in. Hose Barb 0.25 in. 1 unidad
17868289 A133 Male Luer to 1/4 in. Hose Barb 0.25 in. 1 unidad
17868219 A149 Male Luer to 1/4 in. Hose Holder 0.25 in. 1 unidad
5 options
Código de producto. 17888279
Marca: Tuttnauer 467010019
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Luer to Hose adapter for Luer-lock attachment.
  • PVDF or Stainless Steel Luer to hose adapter.
  • Hose holder for Luer-lock attachment.
Especificaciones
Descripción Male Luer to 3/16 in. Hose Barb
Material Plástico
Tipo de producto Luer Adapter
Modelo A131
Para utilizar con (equipo) Tiva Washer
Tamaño 0.1875 in.