Learn More
Tuttnauer Luer to Hose
Tienda Tuttnauer Productos
Click to view available options
Modelo:
A129
A131
A132
A133
A149
Descripción:
Female Luer to 1/4 in. Hose Barb
Female Luer to 3/16 in. Hose Barb
Male Luer to 1/4 in. Hose Barb
Male Luer to 1/4 in. Hose Holder
Male Luer to 3/16 in. Hose Barb
Tamaño:
0.1875 in.
0.25 in.
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Descripción
- PVDF or Stainless Steel Luer to hose adapter.
- Hose holder for Luer-lock attachment.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Female Luer to 3/16 in. Hose Barb |
| Material | Plástico |
| Tipo de producto | Luer Adapter |
| Modelo | A129 |
| Para utilizar con (equipo) | Tiva Washer |
| Tamaño | 0.1875 in. |