Learn More
Cole Parmer Conexión Luer
Código de producto. 15162359
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
(5/8 pulg.)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
15162359 (5/8 pulg.) cada uno
1 options
Código de producto. 15162359
Marca: Cole Parmer 4150726
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los accesorios de Luer Cole Parmer ofrecen una durabilidad excepcional y son fáciles de desmontar para su limpieza
Ideal para entornos químicos hostiles
Especificaciones
Descripción Luer macho x manguera dentada de 1/16 pulg.
Esterilizables en autoclave
Material Acero inoxidable
Diámetro exterior (imperial) (5/8 pulg.), 15,748 mm
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tamaño de los tubos (5/8 pulg.)
Tipo de producto Accesorio Luer, Luer Lock macho × manguera dentada de 1/16 pulgadas