Learn More
MedChemExpress Lucigenin
Código de producto. 16492316
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
Código de producto. 16492316
Marca: MedChemExpress HYD0720
MedChemExpress Lucigenin(L-6868; NSC-151912) is a chemiluminescent probe used to indicate the presence of endogenously generated superoxide anion radicals in cells.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Tipo de producto Dye Reagents
Cantidad 500 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (122.43 mM; Need ultrasonic)
Objetivo HBV
Peso molecular 510.5 g/mol
CAS 2315-97-1
Sinónimo NSC-151912 ∣ L-6868
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.