Learn More
Amarillo Lucifer de CH, sal de dilitio, ≥ 99 %, > 95 %, MP Biomedicals
Código de producto. p-4495715 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11477532 25 mg 25 miligramos
11487532 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11477532 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215526725
CAS 67769-47-5
Fórmula molecular C13H9Li2N5O9S2
Peso molecular (g/mol) 457.241
Clave InChI RPKCZJYDUKVMGF-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo 6-amino-2[(Hyrazinocarbonyl)amino]-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-Benz[de] Isoquinoline-5,8-disulfonic acid dilithium salt
PubChem CID 124220108
ChEBI CHEBI:52106
Nombre IUPAC Dilitio;6-amino-2-(hidrazinacarbonilamino)-1,3-dioxobenzo[de]isoquinolina-5,8-disulfonato
SMILES [Li+].[Li+].C1=C(C=C2C3=C1C(=O)N(C(=O)C3=CC(=C2N)S(=O)(=O)[O-])NC(=O)NN)S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lucifer yellow CH, Dilithium salt
Nombre de nota For HPLC analysis
Intervalo de porcentaje de ensayo >95%
Formula Weight (peso de la fórmula) 457.2
Porcentaje de pureza ≥99%
Color Amarillo a naranja
Cantidad 25 mg
Forma física Polvo