Learn More
Lu AF21934, MedChemExpress
Código de producto. 16444286
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16444286 100 mg 100 miligramos
16465707 5 mg 5 miligramos
16459536 50 mg 50 miligramos
16442968 10 mg 10 miligramos
16402566 25 mg 25 miligramos
5 options
Código de producto. 16444286
Marca: Medchem Express HY100366
MedChemExpress Lu AF21934 is a selective and brain-penetrant mGlu4 receptor positive allosteric modulator with an EC50 of 500 nM for mGlu4 receptor.
Lu AF21934 is a selective and brain-penetrant mGlu4 receptor positive allosteric modulator with an EC50 of 500 nM for mGlu4 receptor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lu AF21934
Forma física Solid
CAS 1445605-23-1
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H16Cl2N2O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 80 mg/mL (253.81 mM)
SMILES O=C([C@@H]1[C@H](C(N)=O)CCCC1)NC2=CC=C(Cl)C(Cl)=C2
Peso molecular (g/mol) 315.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.2
Porcentaje de pureza 99.75%