missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ LTB4R Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16577711
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16577711 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16577711

Marca: Invitrogen™ PA590191

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive Samples: Mouse thymus; Cellular Location: Cell membrane, Multi-pass membrane protein Immunogen sequence: SLGQTARSGP AALEPGPS.

LTB4R (Leukotriene B4 Receptor) is a member of the GPCR family. It is a receptor for leukotriene B4, a potent chemoattractant involved in inflammation and immune response. It has been reported in blood, bone marrow, brain, heart, liver, and skeletal muscle. In addition, it has been shown to be highly expressed in leukocytes and lymphoid tissues such as spleen, thymus, and lymph node. ESTs have been isolated from B-cell/lung/testis, breast, colon, eye, kidney, skin, spleen, testis, and tonsil libraries.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LTB4R
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 2.25 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
génica LTB4R
N.º de referencia del gen O88855, Q15722, Q9R0Q2
Alias de gen BLT; BLT1; BLT-1; BLTR; Chemoattractant receptor-like 1; chemokine receptor-like 1; CMKRL1; G protein-coupled receptor 16; GPR16; G-protein coupled receptor 16; leukotriene B4 receptor; leukotriene B4 receptor 1; LTB4 receptor; Ltb4r; LTB4-R 1; Ltb4r1; LTB4-R1; LTBR1; mBLTR; P2RY7; P2Y purinoceptor 7; P2Y7; purinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 7
Símbolos de los genes LTB4R, Ltb4r1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 253-352 of human LTB4R (NP_0011373911).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1241, 16995, 59264
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.