missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LTA4H Mouse anti-Human, Clone: OTI6B5, liquid, TrueMAB™

Código de producto. 17562071
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17562071 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17562071

Marca: Origene Technologies TA500663

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Hydrolyzes an epoxide moiety of leukotriene A4 (LTA-4) to form leukotriene B4 (LTB-4). The enzyme also has some peptidase activity.

Especificaciones

Antígeno LTA4H
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6B5
Concentración 0.75 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica LTA4H
N.º de referencia del gen P09960
Alias de gen leukotriene A4 hydrolase
Símbolos de los genes LTA4H
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human LTA4H produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4048
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.