Learn More
WTW™ Celda de conductividad especial LTA 1
Click to view available options
Constante de celda:
1 cm-1
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Constante de celda | 1 cm-1 |
| Tipo | Celda de conductividad especial |
| Incluye | 2 electrodos, cable adaptador K/LTA |
| Modelo | LTA 1 |