missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LSM11 Mouse anti-Human, Clone: OTI7F12, liquid, TrueMAB™

Código de producto. 17542794
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17542794 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17542794

Marca: Origene Technologies TA810042

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LSM11 is a component of the U7 snRNP complex that is involved in the histone 3′-end pre-mRNA processing. Increases U7 snRNA levels but not histone 3′-end pre-mRNA processing activity, when overexpressed. Required for cell cycle progression from G1 to S phases. Binds specifically to the Sm-binding site of U7 snRNA.

Especificaciones

Antígeno LSM11
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI7F12
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica LSM11
N.º de referencia del gen P83369
Alias de gen LSM11, U7 small nuclear RNA associated
Símbolos de los genes LSM11
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human LSM11 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 134353
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.