missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LSM1 Monoclonal Antibody (OTI1A9), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17598531
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17598531 30 μL 30 microlitros
17578531 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17598531 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA503107S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LSM1 Monoclonal antibody specifically detects LSM1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno LSM1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1A9
Concentración 0.59 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica LSM1
N.º de referencia del gen O15116
Alias de gen 2810025O06Rik; cancer‐associated Sm protein; cancer-associated Sm protein; Cancer-associated Sm-like; cancer-associated Sm-like protein; CASM; Lsm1; LSM1 homolog, mRNA degradation associated; LSM1 homolog, U6 small nuclear RNA associated; LSM1 homolog, U6 small nuclear RNA associated (S. cerevisiae); LSM1 mRNA degradation associated; LSM1, U6 small nuclear RNA associated; LSM1-like protein U6 small nuclear RNA associated; small nuclear ribonuclear CaSm; U6 snRNA-associated Sm-like protein LSm1; YJL124C
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-133 of human LSM1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27257
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.