Learn More
Corning™ Mezclador vórtex de velocidad variable LSE™
Código de producto. 10009399 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE
Modelo:
6776
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Modelo unitSize
10009399 Enchufe de la UE 6776 cada uno
1 options
Código de producto. 10009399
Marca: Corning™ 6776
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los mezcladores vórtex de velocidad variable LSE™ Corning™ proporcionan una mezcla rápida y eficiente con vibración mínima en el laboratorio.
  • Velocidad variable para una mezcla suave o vigorosa
  • Contrapeso optimizado para una vibración mínima
  • Ligero y portátil
  • Incluye cabezal de copa para todos los microtubos y tubos para centrífuga estándar
  • Mezcla una gran variedad de tubos y placas con el cabezal accesorio opcional
  • Modos de mezcla continua y táctil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de velocidad De 0 rpm a 3400 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tipo de tapón Enchufe de la UE
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 14 x 16 x 13 cm
Modelo 6776
Incluye Cabezal de tubo estándar