Learn More
Corning™ Incubadoras de agitación LSE™
Código de producto. 16631372 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
4 Matraces de 1 L, 5 Matraces de 500 mL, 9 Matraces de 250 mL, 16 Matraces de 125 mL
Matraces de 49 L
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz, enchufe UE y RU
Intervalo de velocidad:
De 20 a 300 rpm
De 20 a 400 rpm
Peso (métrico):
37,7 kg
63,6 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Requisitos eléctricos Intervalo de velocidad Peso (métrico) unitSize
16631372 4 Matraces de 1 L, 5 Matraces de 500 mL, 9 Matraces de 250 mL, 16 Matraces de 125 mL 230 V, 50/60 Hz, enchufe UE y RU De 20 a 300 rpm 63,6 kg cada uno
15947971 Matraces de 49 L 230 V, 50/60 Hz, enchufe UE y RU De 20 a 400 rpm 37,7 kg cada uno
2 options
Código de producto. 16631372
Marca: Corning™ 6754
La incubadora de tipo armario ocupa poco espacio y puede apilarse para maximizar la eficiencia del espacio. El agitador orbital incorporado acepta una gran variedad de plataformas y abrazaderas que pueden acomodar frascos, placas de Petri y gradillas para tubos de ensayo.
  • Excelente uniformidad de temperatura
  • Amplia zona de visión para controlar las muestras sin molestias
  • Amplio intervalo de temperaturas
  • Múltiples opciones de estantes
  • Mecanismo de agitación con control de precisión
  • Puerta de vidrio de tamaño completo y luz interna para facilitar la visualización de las muestras
  • La convección mecánica proporciona un entorno de temperatura seguro y estable y una rápida recuperación de la temperatura de la cámara después de abrir la puerta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 19 mm
Intervalo de velocidad De 20 a 300 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, enchufe UE y RU
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente más 5°C a 80°C
Admite 4 Matraces de 1 L, 5 Matraces de 500 mL, 9 Matraces de 250 mL, 16 Matraces de 125 mL
Tipo de producto Incubador
Exactitud de temperatura Excedente de 0,2 oC a 37 oC
Material Exterior: Acero laminado en frío; Interior: Acero inoxidable espejado
Fondo (imperial) 21,4 in
Fondo interior (imperial) 15,6 in
Fondo (métrico) 54,4 cm
Fondo interior (métrico) 39,6 cm
Altura (imperial) 25 in
Altura (métrico) 63,5 cm
Altura (métrico) interior Cámara: 40,6 cm
Anchura (imperial) 22,6 in
Anchura (métrico) 57,4 cm
Anchura (métrico) interior Cámara: 44,2 cm
Peso (imperial) 140 lb
Peso (métrico) 63,6 kg
Pantalla Digital
Modelo Armario
Intervalo del temporizador 0 a 99 min.