Learn More
Corning™ Incubadoras de agitación LSE™
Código de producto. 15947971 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
4 Matraces de 1 L, 5 Matraces de 500 mL, 9 Matraces de 250 mL, 16 Matraces de 125 mL
Matraces de 49 L
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz, enchufe UE y RU
Intervalo de velocidad:
De 20 a 300 rpm
De 20 a 400 rpm
Peso (métrico):
37,7 kg
63,6 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Requisitos eléctricos Intervalo de velocidad Peso (métrico) unitSize
15947971 Matraces de 49 L 230 V, 50/60 Hz, enchufe UE y RU De 20 a 400 rpm 37,7 kg cada uno
16631372 4 Matraces de 1 L, 5 Matraces de 500 mL, 9 Matraces de 250 mL, 16 Matraces de 125 mL 230 V, 50/60 Hz, enchufe UE y RU De 20 a 300 rpm 63,6 kg cada uno
2 options
Código de producto. 15947971
Marca: Corning™ 6752
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La incubadora de tipo armario ocupa poco espacio y puede apilarse para maximizar la eficiencia del espacio. El agitador orbital incorporado acepta una gran variedad de plataformas y abrazaderas que pueden acomodar frascos, placas de Petri y gradillas para tubos de ensayo.
Esta incubadora de tipo armario tiene un tamaño compacto y también puede apilarse para maximizar la eficiencia del espacio. El agitador orbital incorporado acepta una gran variedad de plataformas y abrazaderas que pueden acomodar frascos, placas de Petri y gradillas para tubos de ensayo. La capacidad máxima es de 4 matraces de 1 l.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 19 mm
Intervalo de velocidad De 20 a 400 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, enchufe UE y RU
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente más 5°C a 80°C en incrementos de 0,1°C
Admite Matraces de 49 L
Tipo de producto Incubador
Exactitud de temperatura ±0,25°C, ±0,1°C
Material Exterior: Acero laminado en frío; Interior: Acero inoxidable espejado
Fondo (imperial) 19,25 in
Fondo interior (imperial) 14,75 in
Fondo (métrico) 55 cm
Fondo interior (métrico) 37,5 cm
Altura (imperial) 22,25 in
Altura (métrico) 58 cm
Altura (métrico) interior Cámara: 38,1 cm
Anchura (imperial) 23 in
Anchura (métrico) 42,5 cm
Anchura (métrico) interior Cámara: 34,3 cm
Peso (imperial) 83 lb
Peso (métrico) 37,7 kg
Pantalla Digital
Modelo Armario
Intervalo del temporizador 0 a 99 min.